Latexhandschuhe
Puderfrei, 6 - 7, Natur, 240 mm, 0,18 mm, 100/Box
DELT1020LP
: DELTALAB
Einmalhandschuhe aus Latex für den Einsatz in der Medizin und für allgemeine Laborzwecke
- Gepudert oder puderfrei
- Glatte Struktur
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
: EN 455, EN 374; AQL 1,5
- Handschuhgröße:6 - 7
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Natur
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Stärke:0,18 mm
- Modell:Puderfrei
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:DELT1020LP
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:EN 455, EN 374