Pipette tips
Gilson type, 100 - 1000 µl, -, Blau, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:10 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:100 - 1000 µl
- Seq:18
- Spitzentyp:Gilson type
- Spitzenfarbe:Blau
- Zur Nutzung mit:Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL