AuftragsverfolgungKontakt
Sample cups for analysers
For Hitachi analysers, without cap, 2,50 ml, 38,0 mm, 16,75 mm, Bag of 1000, 6 bags/case
Katalognr. DELT900020
Anbieter:   DELTALAB
Sample cups for analysers
Katalognr. DELT900020
Anbieter:  DELTALAB
Sample cups for analysers
For Hitachi analysers, without cap, 2,50 ml, 38,0 mm, 16,75 mm, Bag of 1000, 6 bags/case
Preis
SFr. 317.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6.000 ST
Product Details & Documents
Cups made of PS.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    16,75 mm
  • Verpackt:
    Bag of 1000, 6 bags/case
  • Kapazität:
    2,50 ml
  • Bezeichnung:
    For Hitachi analysers, without cap
  • Höhe:
    38,0 mm
  • Seq:
    02