AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse für Röhrchen | Avantor
Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 16-mm-Röhrchen, Natur
Katalognr. DELT305502
Anbieter:   DELTALAB
Verschlüsse für Röhrchen
Katalognr. DELT305502
Anbieter:  DELTALAB
Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 16-mm-Röhrchen, Natur
Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Verschlüsse aus Polyethylen für alle Röhrchentypen aus Polyethylen und Polystyrol.
Technische Daten
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Verschluss für 16-mm-Röhrchen
  • Seq:
    16