Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile A (aseptic), Klar, Rot, Individually wrapped
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:57 mm
- Verpackt:Individually wrapped
- Typ:Sterile A (aseptic)
- Kapazität:150 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:73 mm
- Seq:06
- Verschluss-Farbe:Rot