AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes | Avantor
Pasteur pipettes
Fine tip pipette, 5,5 ml, 20 µl, 3 ml, 3 mm, 153 mm, +, Individually wrapped
Katalognr. DELT210024
Anbieter:   DELTALAB
Pasteur pipettes
Katalognr. DELT210024
Anbieter:  DELTALAB
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Fine tip pipette, 5,5 ml, 20 µl, 3 ml, 3 mm, 153 mm, +, Individually wrapped
Preis
SFr. 335.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, transparent.
  • Made of inert polyethylene
  • Sterile models are sterilised by ethylene oxide
  • Volumetric tolerance: ±10%
Dokumente
Technische Daten
  • Verpackt:
    Individually wrapped
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    5,5 ml
  • Bezeichnung:
    Fine tip pipette
  • Länge:
    153 mm
  • Seq:
    04
  • Tropfen-Volumen:
    20 µl
  • Stiel Ø:
    3 mm
  • Saugvolumen:
    3 ml