AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes | Avantor
Pasteur pipettes
Pasteur pipette, general purpose, 4 ml, 40 µl, 3,1 ml, 2,5 mm, 150 mm, -, 6×500
Katalognr. DELT200005
Pasteur pipettes
Katalognr. DELT200005
Anbieter:  
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Pasteur pipette, general purpose, 4 ml, 40 µl, 3,1 ml, 2,5 mm, 150 mm, -, 6×500
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Pasteur-Pipette, Kunststoff, verpackt: Bulk, Inhalt: 5 ml, grad. bis 1 ml, unsteril 1 * 500 ST Katalognr.612-1684
Produkt 612-1684 ist ähnlich zu DELT200005, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
[EN]PASTEUR PIPETTE 4,6 mL, POLYETHYLENE 1 * 500 ST Katalognr.SAMC251
Produkt SAMC251 ist ähnlich zu DELT200005, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Pasteur-pipette LDPE 4,6 mL, 15,5 cm unsteril, standard line 1 * 500 ST Katalognr.612-3609
Produkt 612-3609 ist ähnlich zu DELT200005, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
PE, transparent.
  • Made of inert polyethylene
  • Sterile models are sterilised by ethylene oxide
  • Volumetric tolerance: ±10%
Dokumente
Technische Daten
  • Verpackt:
    6×500
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    4 ml
  • Bezeichnung:
    Pasteur pipette, general purpose
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Tropfen-Volumen:
    40 µl
  • Stiel Ø:
    2,5 mm
  • Saugvolumen:
    3,1 ml