D(-)-Fructose ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Odour: Odourless Melting Point: ca 105-110° Beilstein Reference: 1239004 Merck Reference: 14,4273 Optical Rotation: -89° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00148910
Synonyms: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Number:57-48-7
- Formula:C₆H₁₂O₆
- MDL Number:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck Index:14,4273
- Boiling Pt:552 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:∼ 105…110 °C
- Density:1,59
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:200-333-3
Documents
Specifications
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.