Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Agarose, SeaKem® Gold | Avantor
Agarose, SeaKem® Gold
Agarose, SeaKem® Gold
Katalognr. 733-1551
Anbieter:   LONZA
Agarose, SeaKem® Gold
Katalognr. 733-1551
Anbieter:  LONZA
Agarose, SeaKem® Gold
Agarose, SeaKem® Gold
Agarose, SeaKem® Gold
Preis
SFr. 2’290.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 125 g
Product Details & Documents
SeaKem® ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbiologische Anwendungen eignet. Diese Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose dient der schnellen Auflösung von Megabasen-DNA durch Pulsfeld-Gelelektrophorese (PFGE).
  • Qualitätsgeprüft, um die Leistung zu zertifizieren
  • Hohe Gelstärke
  • Niedriger EEO
  • Standardschmelztemperatur
Aufgrund seines niedrigen EEO ist die elektrophoretische Mobilität der DNA in SeaKem® Gold Agarosegelen deutlich größer als in herkömmlichen Agarosegelen. Die Laufzeiten für PFGE können je nach Puffer- und Agarosekonzentration um bis zu 50% verkürzt werden. Aufgrund seiner hohen Gelstärke bildet SeaKem® Gold Agarose bei niedrigen Konzentrationen (so niedrig wie 0,5%) einfach zu handhabende Gele, die die Trennung größerer DNA-Fragmente durch herkömmliche Elektrophorese sowie eine Verkürzung der benötigten Zeit ermöglichen um DNA durch PFGE zu trennen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Agarose, SeaKem® Gold
  • Seq:
    02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.