Methylpalmitat, Supelco®
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
- CAS Nummer:112-39-0
- Formel:C₁₇H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008994
- Molekulargewicht:270.46 g/mol
- Siedepunkt:417 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:29,9 °C
- Dichte:0,8804 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:203-966-3
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



