Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 3
Catalog # 630-1613
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3.
Geschliffen und poliert für In vitro Diagnostik (IVD) Applikationen.
Certifications: IVD 98/79/EC
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Anz. Wells:3
- Bezeichnung:Cavity slides
- Seq:04