AuftragsverfolgungKontakt
Staining tiles
Staining tiles
12, Ø×H: 16×1,5 mm, Transparent, 76×60×4 mm
Katalognr. MARI1405500
Anbieter:   MARIENFELD
Staining tiles
Katalognr. MARI1405500
Anbieter:  MARIENFELD
Staining tiles
Staining tiles
12, Ø×H: 16×1,5 mm, Transparent, 76×60×4 mm
Preis
SFr. 2’060.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
  • Bevelled edges
  • Ground and polished cavities
  • Clipped corners: Except the one with twelve wells
Technische Daten
  • Anz. Wells:
    12
  • Farbe:
    Transparent
  • B×T×H:
    76×60×4 mm
  • Lochgröße:
    Ø×H: 16×1,5 mm