AuftragsverfolgungKontakt
Agarose, SeaKem® LE | Avantor
Agarose, SeaKem® LE
Agarose, SeaKem® LE
Katalognr. 733-0829
Anbieter:   LONZA
Agarose, SeaKem® LE
Katalognr. 733-0829
Anbieter:  LONZA
Agarose, SeaKem® LE
Agarose, SeaKem® LE
Agarose, SeaKem® LE
Preis
SFr. 1’320.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
SeaKem® LE ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbiologische Anwendungen eignet.
  • Qualitätsgeprüft, um die Leistung zu zertifizieren
  • Hohe Gelstärke
  • Niedriger EEO
  • Standardschmelztemperatur
  • DNase- und RNase-frei
SeaKem® LE-Agarose ist ideal für die routinemäßige Analyse von Nukleinsäuren mittels Gelelektrophorese und Blotting. Jedes SeaKem LE-Gel löst die DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge. Diese Agarose in molekularbiologischer Qualität weist keine nachweisbare DNase- oder RNase-Aktivität auf und bildet bei Ethidiumbromid-, SYBR® Green- oder GelStar™-Färbung starke Gele mit geringem Hintergrund. SeaKem® LE wird auch für die Proteingelelektrophorese in Anwendungen wie Ouchterlony und radialer Immundiffusion (RID) empfohlen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Agarose, SeaKem® LE
  • Seq:
    04