AuftragsverfolgungKontakt
Tupfer | Avantor
Tupfer
Sterile swabs, Holz/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm, +
Katalognr. DELT310200
Anbieter:   DELTALAB
Tupfer
Katalognr. DELT310200
Anbieter:  DELTALAB
Tupfer
Tupfer
Sterile swabs, Holz/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm, +
Preis
SFr. 486.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Tupfer für Proben, die keinen Transportbehälter erfordern.
Zertifizierung: IVD.
Verpackung: Einzeln verpackt im Peel-Off-Verpackung.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Ø:
    2,5 mm
  • Steril:
    +
  • Bezeichnung:
    Sterile swabs
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    003
  • Stiel/Kopf:
    Holz/Baumwolle