AuftragsverfolgungKontakt
Microtubes racks
Natur, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Katalognr. DELTM-010.2
Anbieter:   DELTALAB
Microtubes racks
Katalognr. DELTM-010.2
Anbieter:  DELTALAB
Microtubes racks
Natur, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Preis
SFr. 69.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Technische Daten
  • Für Röhrchen Ø:
    11 mm
  • Anz. Bohrungen:
    80 (5×16)
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    225×65×27 mm