AuftragsverfolgungKontakt
Tube racks, universal | Avantor
Tube racks, universal
Pink, 32/32/12/4, 0,5/1,5-2,0/15/50 ml, PP, 172×50×90 mm
Katalognr. DELTM-522
Anbieter:   DELTALAB
Tube racks, universal
Katalognr. DELTM-522
Anbieter:  DELTALAB
Tube racks, universal
Tube racks, universal
Pink, 32/32/12/4, 0,5/1,5-2,0/15/50 ml, PP, 172×50×90 mm
Preis
SFr. 177.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PP, linkable to other racks.
  • Versatile rack with different capacities on each of the four sides
  • Alpha-numeric matrix on the four sides for better sample location
  • Suitable for freezers and autoclaves
Dokumente
Technische Daten
  • Für Röhrchen:
    0,5/1,5-2,0/15/50 ml
  • Anz. Bohrungen:
    32/32/12/4
  • Farbe:
    Pink
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    172×50×90 mm