AuftragsverfolgungKontakt
Mörser mit Pistill, Agate
10 ml, 40 mm
Katalognr. RETS20.262.0002
Anbieter:   Retsch GmbH
Mörser mit Pistill, Agate
Katalognr. RETS20.262.0002
Anbieter:  Retsch GmbH
Mörser mit Pistill, Agate
Mörser mit Pistill, Agate
10 ml, 40 mm
Preis
SFr. 220.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agate. High quality with flawless grinding surface.
Technische Daten
  • Ø int.:
    40 mm
  • Kapazität:
    10 ml