Trypsinierungskolben
500 ml
Katalognr. WITG5.507.304
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Trypsinierungskolben, graduiert, konzipiert für die Umwandlung von Gewebefragmenten und Homogenaten in Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindeproteinen. Rillen im Kolben verbessern kräftiges Rühren.
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Seq:02