Temperierbecher
600 ml, 150 mm, 95 mm
Katalognr. KGWA1356
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
Kühlmittelstaudruck max. 0,5 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Für das Temperieren von Flüssigkeiten. Das Temperierungs-Medium wird mit der Hilfe eines Thermostats durch das doppelwandige Mantelrohr gepumpt.
Technische Daten
- Ext.Ø:95 mm
- Kapazität:600 ml
- Höhe:150 mm