AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes
70 mm, 0,55 mm, 0,44 mm
  HILG1411808
 :   HILGENBERG
Capillary tubes
  HILG1411808
Capillary tubes
Capillary tubes
70 mm, 0,55 mm, 0,44 mm
SFr. 505.00
1 * 1.000 ST
Soda-lime glass.
  • Both ends open
  • Ext.Ø:
    0,55 mm
  • Ø int.:
    0,44 mm
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    03