AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
S 18/2-ET 0 Einweg-Röhrchen (50 ml) für die Verwendung mit Kunststoff-Dispergierwerkzeugen, T 18 basic, T 25 digital
Katalognr. 431-0017
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 431-0017
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör
S 18/2-ET 0 Einweg-Röhrchen (50 ml) für die Verwendung mit Kunststoff-Dispergierwerkzeugen, T 18 basic, T 25 digital
Preis
SFr. 10.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    S 18/2-ET 0 Einweg-Röhrchen (50 ml) für die Verwendung mit Kunststoff-Dispergierwerkzeugen
  • Seq:
    108
  • Für:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2944
    Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 544.00