AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal Referenz-Suspension II gem. Ph. EUR 6.0, 6 NTU, 100 mL
N° de catalogue 708-0061
Fournisseur:   Hach
Trübungsstandards, Stablcal®
N° de catalogue 708-0061
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Trübungsstandards, Stablcal®
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal Referenz-Suspension II gem. Ph. EUR 6.0, 6 NTU, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 410.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für die Kalibrierung akzeptiert.
  • Präzise, vorgemischte Formazinlösungen
  • Basierend auf Formazin-Primärstandards
  • Erhöhte Stabilität spart Zeit und Arbeit
  • Zuverlässige Ergebnisse
Spécifications
Spécifications
  • VE:
    100 mL
  • Trübung:
    6 NTU
  • Bezeichnung:
    Stablcal Referenz-Suspension II gem. Ph. EUR 6.0
Spécifications