AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Stablcal®
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® Referenz-Suspension I gem. Ph. EUR 6.0, 3 NTU, 100 mL
Catalog # 708-0062
Supplier:   Hach
Trübungsstandards, Stablcal®
Catalog # 708-0062
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Trübungsstandards, Stablcal®
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® Referenz-Suspension I gem. Ph. EUR 6.0, 3 NTU, 100 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 410.00
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für die Kalibrierung akzeptiert.
  • Präzise, vorgemischte Formazinlösungen
  • Basierend auf Formazin-Primärstandards
  • Erhöhte Stabilität spart Zeit und Arbeit
  • Zuverlässige Ergebnisse
Specifications
Specifications
  • VE:
    100 mL
  • Trübung:
    3 NTU
  • Bezeichnung:
    Stablcal® Referenz-Suspension I gem. Ph. EUR 6.0