AuftragsverfolgungKontakt
Rods, AR-Glas® | Avantor
Rods, AR-Glas®
14±0,30 mm, 1500 mm
Katalognr. SCOR1028140
Anbieter:   Schott AG
Rods, AR-Glas®
Katalognr. SCOR1028140
Anbieter:  Schott AG
Rods, AR-Glas®
14±0,30 mm, 1500 mm
Preis
SFr. 168.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 13,8 kg
Product Details & Documents
Made of AR®-Glas.
  • Soft glass is acid-resistant
  • Has high thermal expansion for pressure melting and for fusing with platinum or dumet and other alloys
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    14±0,30 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    10