AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epichlorhydrin ≥99% | Avantor
(±)-Epichlorhydrin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. A15823.36
Giftig
Gesundheit
Ätzend
Entzündlich
Reizend
(±)-Epichlorhydrin ≥99%
Katalognr. A15823.36
CAS Nummer:  106-89-8
(±)-Epichlorhydrin ≥99%
(±)-Epichlorhydrin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  106-89-8
Preis
SFr. 65.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 106-89-8 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Flash Point: 32°(90°F) Physical Form: Liquid Density: 1.182 Refractive Index: 1.4380 Appearance: Colourless Odour: Like chlorine Melting Point: -57° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 79785 Merck Reference: 14,3611 UN No.: 2023 MDL No.: MFCD00005132
A cyclodextrin cross-linking reagent
Synonyme:  (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
  • CAS Nummer:106-89-8
  • Formel:C₃H₅ClO
  • MDL-Nummer:MFCD00005132
  • Molekulargewicht:92.52 g/mol
  • Merck-Index:14,3611
  • Siedepunkt:115…117 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–57 °C
  • Dichte:1,182
  • Blitz Pt:32 °C (90 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-439-8
  • UN:2023
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Technische Daten