Adapter für GL-Gewinde
Adapter mit Kegelschliff 29/32, GL 18
Katalognr. QVFLHAA6012506
Anbieter: QVF LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
Zur Herstellung von Übergängen von einem Kegelschliff auf ein GL-Gewinde.
Technische Daten
- Gewinde:GL 18
- Bezeichnung:Adapter mit Kegelschliff 29/32
- Seq:02