Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schalen

Rechteckig, 2270 ml, - mm, 117×305×81 mm
Katalognr. 216-1563
Anbieter:   Novelis
Schalen
Katalognr. 216-1563
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rechteckig, 2270 ml, - mm, 117×305×81 mm

Preis
SFr. 1’890.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    2270 ml
  • Bezeichnung:
    Rechteckig
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    117×305×81 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..