Mikro-Filternutsche
10 mm, 3, 2 ml, 6 mm
Katalognr. LENZ07190310
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Filtertrichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte.
- Zur Filtration sehr kleiner Volumina
- Besonders resistent gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Technische Daten
- Platte Ø:10 mm
- Porosität:3
- Kapazität:2 ml
- Stiel A-Ø:6 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.