Container, EUROBOX
27 L, Mit einem Griff am Deckel, 400×300×340 mm
Katalognr. ZARG40700
Anbieter: ZARGES LEICHTBAU
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, mit Deckel.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und Haltebändern
- Blaue Stapelecken zum sicheren Stapeln
- Eckwülste für zusätzliche Formstabilität
Eurobox mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahlbeschläge. Die umlaufende geschäumte Dichtung im Deckel schützt vor Staub und Spritzwasser.
Technische Daten
- Typ:Mit einem Griff am Deckel
- Kapazität:27 L
- Seq:01
- B×T×H:400×300×340 mm



