Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, 000, 0, 25,0 mm, 8,0 mm, 13,0 mm
Catalog # 217-0667
Supplier: Freudenberg Medical Europe GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
HelixMark-Silikonstopfen ermöglichen den zuverlässigen Verschluss von Glasröhrchen, Fläschchen und Kolben. Die Stopfen sind für alle gängigen Durchmesser und Größen geeignet.
- Stopfen mit zwei Bohrungen auf Anfrage
Typische Härte: 50 Shore
ISO 13485
Certifications: Die Stopper entsprechen ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600 und USP Klasse VI Anforderungen , EP: EP 3.1.9
Informations de livraison: Materialzertifizierung und Chargennummer sind in jeder Box enthalten.
Emballage: Verpackt in Kartons mit 12 Dichtungen pro wiederverschließbarem Beutel.
Documents
Specifications
- Ø unten:8,0 mm
- Ø oben:13,0 mm
- Anz. Bohrungen:0
- Bezeichnung:Silikonstopfen
- Höhe:25,0 mm
- Seq:01
- Größe:000