Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, 12, 0, 25,0 mm, 54,0 mm, 64,0 mm
HelixMark-Silikonstopfen ermöglichen den zuverlässigen Verschluss von Glasröhrchen, Fläschchen und Kolben. Die Stopfen sind für alle gängigen Durchmesser und Größen geeignet.
- Stopfen mit zwei Bohrungen auf Anfrage
Typische Härte: 50 Shore
ISO 13485
Certifications: Die Stopper entsprechen ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600 und USP Klasse VI Anforderungen , EP: EP 3.1.9
Delivery information: Materialzertifizierung und Chargennummer sind in jeder Box enthalten.
Packaging: Verpackt in Kartons mit 12 Dichtungen pro wiederverschließbarem Beutel.
Documents
- Ø unten:54,0 mm
- Ø oben:64,0 mm
- Anz. Bohrungen:0
- Bezeichnung:Silikonstopfen
- Höhe:25,0 mm
- Seq:14
- Größe:12