Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, 10, 0, 25,0 mm, 42,0 mm, 50,0 mm
Katalognr. 217-0664
Anbieter: Freudenberg Medical Europe GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
HelixMark-Silikonstopfen ermöglichen den zuverlässigen Verschluss von Glasröhrchen, Fläschchen und Kolben. Die Stopfen sind für alle gängigen Durchmesser und Größen geeignet.
- Stopfen mit zwei Bohrungen auf Anfrage
Typische Härte: 50 Shore
ISO 13485
Certifications: Die Stopper entsprechen ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600 und USP Klasse VI Anforderungen , EP: EP 3.1.9
Informazioni per l'ordine: Materialzertifizierung und Chargennummer sind in jeder Box enthalten.
Confezione: Verpackt in Kartons mit 12 Dichtungen pro wiederverschließbarem Beutel.
Documents
Technische Daten
- Ø unten:42,0 mm
- Ø oben:50,0 mm
- Anz. Bohrungen:0
- Bezeichnung:Silikonstopfen
- Höhe:25,0 mm
- Seq:13
- Größe:10
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..