AuftragsverfolgungKontakt
Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, 9, 0, 25,0 mm, 37,0 mm, 45,0 mm
Silikonstopfen, HelixMark®
  217-0663
Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, 9, 0, 25,0 mm, 37,0 mm, 45,0 mm
SFr. 1’360.00
1 * 12 ST
HelixMark-Silikonstopfen ermöglichen den zuverlässigen Verschluss von Glasröhrchen, Fläschchen und Kolben. Die Stopfen sind für alle gängigen Durchmesser und Größen geeignet.
  • Stopfen mit zwei Bohrungen auf Anfrage
Typische Härte: 50 Shore
ISO 13485
 : Die Stopper entsprechen ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600 und USP Klasse VI Anforderungen , EP: EP 3.1.9
 : Materialzertifizierung und Chargennummer sind in jeder Box enthalten.
 : Verpackt in Kartons mit 12 Dichtungen pro wiederverschließbarem Beutel.
  • Ø unten:
    37,0 mm
  • Ø oben:
    45,0 mm
  • Anz. Bohrungen:
    0
  • Bezeichnung:
    Silikonstopfen
  • Höhe:
    25,0 mm
  • Seq:
    12
  • Größe:
    9