Silikonstopfen, HelixMark®
Silikonstopfen, 2, 0, 25,0 mm, 16,0 mm, 20,0 mm
Katalognr. 217-0657
Anbieter: Freudenberg Medical Europe GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
HelixMark-Silikonstopfen ermöglichen den zuverlässigen Verschluss von Glasröhrchen, Fläschchen und Kolben. Die Stopfen sind für alle gängigen Durchmesser und Größen geeignet.
- Stopfen mit zwei Bohrungen auf Anfrage
Typische Härte: 50 Shore
ISO 13485
: Die Stopper entsprechen ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600 und USP Klasse VI Anforderungen , EP: EP 3.1.9
: Materialzertifizierung und Chargennummer sind in jeder Box enthalten.
: Verpackt in Kartons mit 12 Dichtungen pro wiederverschließbarem Beutel.
Technische Daten
- Ø unten:16,0 mm
- Ø oben:20,0 mm
- Anz. Bohrungen:0
- Bezeichnung:Silikonstopfen
- Höhe:25,0 mm
- Seq:05
- Größe:2