Instrumentschalen
700 ml, 150×190×40 mm
Katalognr. BURK4230-2070
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.
- Melamin, weiß
- Schale ohne Deckel
Deckel als Zubehör erhältlich.
Technische Daten
- Kapazität:700 ml
- B×T×H:150×190×40 mm