AuftragsverfolgungKontakt
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si | Avantor
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analytisch, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalognr. VARIR0089100D5
Anbieter:   VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Katalognr. VARIR0089100D5
Anbieter:  VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analytisch, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Microsorb™ Silica is ideal for the separation of low molecular weight compounds that dissolve in organic solvents. Separations on silica columns depend upon the difference in orientation, type and number of functional groups associated with the compounds in the sample.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02