Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Capillary columns, Rapid-MS | Avantor

Capillary columns, Rapid-MS

Restriktionskapillare für Rapid-MS, Fused Silica, Kapillar, 0,10 mm, 0,6 m
Katalognr. VARICP8121
Anbieter:   VARIAN
Capillary columns, Rapid-MS
Katalognr. VARICP8121
Anbieter:  VARIAN
Capillary columns, Rapid-MS

Restriktionskapillare für Rapid-MS, Fused Silica, Kapillar, 0,10 mm, 0,6 m

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Rapid-MS columns reduce analysis duration by 3 to 5 times for temperature programmed, and up to 10 times for isothermal runs.

  • Fast analysis improves productivity
  • High loadability for better detection limits
  • Easy installation enhances efficiency

Rapid-MS columns utilise the high optimal carrier gas velocity obtained when a separation is performed under reduced pressure to reduce analysis times. The low bleed VF-5ms stationary phase is equivalent to a 5% phenyl, 95% dimethylpolysiloxane phase.

Technische Daten
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Ø int.:
    0,10 mm
  • Bezeichnung:
    Restriktionskapillare für Rapid-MS, Fused Silica
  • Länge:
    0,6 m
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..