Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 EWP
Patrone mit geradem Lauf, C18 EWP, 500 Å, 40 µm, 3 ml, 500 mg
N° de catalogue VARI12102139
Fournisseur: VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 EWP
N° de catalogue VARI12102139
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
Bond Elut™ EWP is based upon standard particle size silica but with 500 Å pores to allow more efficient extraction of large molecules (>15000 MW), which are typically excluded from standard porosity silica phases.
- No exclusion of large molecules
- Good for desalting proteins
- Successful separation of proteins, peptides or nucleotides
Spécifications
- Partikelgröße:40 µm
- Porengröße:500 Å
- Kapazität:3 ml
- Bezeichnung:Patrone mit geradem Lauf
- Bettgewicht:500 mg
- Phase:C18 EWP
- Cat. No.:VARI12102139
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:6,0%
- Surface area:80 m²/g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.