Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Disk, C18-AR
Katalognr. VARIA74819
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Technische Daten
- Bezeichnung:Disk
- Seq:27
- Phase:C18-AR
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis