Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), Weiß, 10,0 L, 266 mm, 262,5 mm
Katalognr. RIXI7-1001-100
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:10,0 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)
- Höhe:262,5 mm
- Seq:15
- Ø:266 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-025Schnappdeckel für Eimer 2,5 L, PP, wasserdichtEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-050Schnappdeckel für Eimer 5 L, PP, wasserdichtEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-100Tapa de palanca para cubo de 10 L, PP, resistente al aguaEinloggen für Verfügbarkeit1 * 48 ST - SFr. 103.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-018Lever lid for 2 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 180 ST - SFr. 261.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-010Lever lid for 1 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 25 ST - SFr. 16.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-006Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 435 ST - SFr. 263.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-210Lever lid for 20 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 15 ST - SFr. 63.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- RIXI8-7100-300Lever lid for 30 l bucket, PP, water proofEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 64.20