Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
TexNotes Notizblock, TX5820, 76×102 mm, Hellblau
Catalog # 818-0124
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal zum Hinterlassen von Notizen auf Dokumenten, Berichten, Instrumenten und den meisten Reinraumoberflächen.
- Der kontaminationsarme Polymer-Elastomer-Klebstoff ermöglicht das Anbringen und Entfernen von TexNotes® ohne hohe Rückstände
Format: 102×76 mm
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: 72 Blatt pro Block, 10 Blöcke pro Packung (Bag-Within-A-Bag®).
Caution:
Documents
TEXWTX5820_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Farbe:Hellblau
- Bezeichnung:TexNotes Notizblock, TX5820
- Abmessungen:76×102 mm
- Seq:1