AuftragsverfolgungKontakt
Getränke-Monitore, Microcheck® II | Avantor
Getränke-Monitore, Microcheck® II
Beverage monitor, 100 ml, PP mit CE-Memban, Metricel® schwarz, mit Gitternetz, 0,45 µm
Katalognr. 516-0203
Getränke-Monitore, Microcheck® II
Katalognr. 516-0203
Getränke-Monitore, Microcheck® II
Getränke-Monitore, Microcheck® II
Beverage monitor, 100 ml, PP mit CE-Memban, Metricel® schwarz, mit Gitternetz, 0,45 µm
Preis
SFr. 189.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
MicroCheck™ II beverage monitor, is an easy-to-use disposable filter funnel designed to meet the needs for microbial analysis of beverages.
  • Membrane diameter: 47 mm
  • Diameter: 6,1 cm
  • Membrane size: 0,45 µm
Polypropylene construction eliminates compatibility or extractables issues. Ergonomically designed units allow for removal of funnel cylinder with a squeeze. The base and cover convert to a petri dish for culturing the membrane in place, or the membrane can be cultured on a separate petri dish. Unit fits directly onto a standard manifold, or a stopper/adapter combination can be used for other manifold styles. Gamma irradiated. Bulk packed.
External graduation marks according to standard methods for the analysis of water and waste water.
Technische Daten
  • Membran:
    Metricel® schwarz, mit Gitternetz
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Beverage monitor
  • Material:
    PP mit CE-Memban
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    516-0203
  • Abmessungen:
    61Ø×76H mm