Microtest manifolds, WHEATON®
Für Mikrotest Station, Edelstahl, 12 Positionen, gerade, 96 Wells, 9 mm Mitte-zu-Mitte-Abstand
Katalognr. WHEA851388
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Für Mikrotest Station, Edelstahl, 12 Positionen, gerade, 96 Wells, 9 mm Mitte-zu-Mitte-Abstand
- Seq:02