Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Peroxid-Test, 0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂, Enzymatische Reaktion, MQ, 25 Tests
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.10011.0001_TDS_EN MERC1.10081.0001_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_110011 msds_110081 msds_110337
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spec MERC1.10011.0001.pdf
Produktspezifikation
Technische Daten
Technische Daten
- Chemische Methode:Enzymatische Reaktion
- VE:25 Tests
- Bezeichnung:Peroxid-Test
- Typ:MQ
- Messbereich:0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂
- Cat. No.:1.10011.0002
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100