AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™ | Avantor
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, Violett, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalognr. 33668-500ML
CAS Nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, Violett, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 57.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Violett
  • Pk Info:
    0,5 L
  • pH-Wert:
    10,00