AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™ | Avantor
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, Blau, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
Katalognr. 33667-1L
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalognr. 33667-1L
CAS Nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, Blau, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 114.48
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Blau
  • Pk Info:
    1 L
  • pH-Wert:
    9,00