AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™ | Avantor
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 1×100 ml, 100 mL
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Katalognr. 33651-100ML
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 1×100 ml, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
39.33 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    100 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Pk Info:
    1×100 ml
  • pH-Wert:
    12,00