AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™ | Avantor
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
10,00, ±0.05, Borat, 20 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Katalognr. 33649-500ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Katalognr. 33649-500ML
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
10,00, ±0.05, Borat, 20 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 105.35
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Borat
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Pk Info:
    1×500 ml
  • pH-Wert:
    10,00