AuftragsverfolgungKontakt
Weighing scoops | Avantor
Weighing scoops
3 ml, 82 mm
Katalognr. 611-9309
Anbieter:   Lenz Laborglas
Weighing scoops
Katalognr. 611-9309
Anbieter:  Lenz Laborglas
Weighing scoops
Weighing scoops
3 ml, 82 mm
Preis
SFr. 33.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas
  • Ideal for weighing small samples
  • The tubular stem of the scoop also works as a weighing funnel and facilitates emptying of the scoop
Dokumente
Technische Daten
  • Kapazität:
    3 ml
  • Länge:
    82 mm