AuftragsverfolgungKontakt
Spatel, rund, gebogen | Avantor
Spatel, rund, gebogen
210 mm, 12×5 mm
Katalognr. BOCH32025
Anbieter:   BOCHEM
Spatel, rund, gebogen
Katalognr. BOCH32025
Anbieter:  BOCHEM
Spatel, rund, gebogen
Spatel, rund, gebogen
210 mm, 12×5 mm
Preis
SFr. 15.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. These spatulas with one rounded end can be used for a variety of applications.
  • Excellent heat resistance, autoclavable
  • Good resistance to chemicals
  • Easy and quick cleaning
Dokumente
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Löffelmaße:
    12×5 mm